certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001395
traceable to USP 1718008
API 家族
voriconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
InChI 密鑰
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
伏立康唑是氟康唑的合成制备的广谱三唑衍生物,对多种酵母具有体外活性,对霉菌和皮肤真菌分离物具有广谱活性。它的作用方式包括抑制细胞色素 P450(CYP)依赖性酶 14-α-甾醇脱甲基酶,因此它参与破坏细胞膜并阻止真菌生长。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
伏立康唑可用作药物参考标准品,用于使用高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
生化/生理作用
伏立康唑是一种抗真菌药,可抑制麦角固醇的合成。
伏立康唑是用于治疗严重真菌感染的抗真菌药。伏立康唑通过抑制 CYP450 依赖性 14-α甾醇脱甲基酶来抑制麦角固醇合成,从而导致真菌细胞膜中的麦角固醇减少。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC2092。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
標靶器官
Eyes, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Development and validation of a HPLC method for the determination of voriconazole in pharmaceutical formulation using an experimental design
Srinubabu G, et al.
Talanta, 71(3), 1424-1429 (2007)
Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.
Gu P and Li Y.
Journal of Chromatographic Science, 47(7), 594-598 (2009)