Merck
PHR1602
Supelco
氯沙坦钾
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
氯沙坦钾, 2-丁基-4-氯-1-[[2′-(2H-四唑-5-基)[1,1′-联苯]-4-基]甲基]- 1H-咪唑-5-甲醇钾盐, 2-丁基-4-氯-1-{[2′-(1H-四唑-5-yl)(1,1′-联苯)-4-yl]甲基}-1H-咪唑-5-甲醇 单钾盐, DuP 753, MK 954, 钾5-(4′-((2-丁基-4-氯-5-(羟甲基)-1H-咪唑-1-基)甲基)-[1,1′-联苯]-2-yl)四唑-1-ide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22ClKN6O
分子量:
461.00
Beilstein:
5845770
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 867
traceable to Ph. Eur. Y0001062
traceable to USP 1370462
API 家族
losartan
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... AGTR1(185)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
氯沙坦钾是一类新型的口服活性非肽血管紧张素II(AT1型)受体拮抗剂药物,可用于治疗高血压。凭借高特异性、选择性和耐受性,它具有高于其他肽受体拮抗剂药物和血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂的活性。
應用
氯沙坦钾可用作药物参考标准品,通过多种色谱技术和分光光度技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
氯沙坦钾是一种口服、强效、选择性的竞争血管紧张素II受体1型 (AT1)拮抗剂。氯沙坦钾用于治疗高血压。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC0141。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Validated RP-HPLC method for simultaneous quantitation of losartan potassium and metolazone in bulk drug and formulation.
Dubey R, et al.
Scientia Pharmaceutica, 79(3), 545-554 (2011)
Development and validation of a stability-indicating HPLC method for the simultaneous determination of Losartan potassium, hydrochlorothiazide, and their degradation products.
Hertzog DL, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(3), 747-760 (2002)
Spectrophotometric and HPLC methods for simultaneous estimation of amlodipine besilate, losartan potassium and hydrochlorothiazide in tablets.
Wankhede SB, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 72(1), 136-136 (2010)
H Salmenkari et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 69(4) (2018-11-12)
The renin-angiotensin system (RAS) in the intestine is involved in the regulation of inflammation, apoptosis and tissue fibrosis in experimental models of colitis; the inhibition of local RAS by pharmacologic interventions has been claimed to prevent and alleviate colitis. In