certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 695
traceable to Ph. Eur. L0702000
traceable to USP 1368609
API 家族
lisinopril
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
InChI 密鑰
CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
基因資訊
human ... ACE(1636)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3