Merck
PHR1733
Supelco
草酸艾司西酞普兰
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
艾司西酞普兰 草酸酯, S-(+)-1-[3-(二甲氨基)丙基]-1-(4-氟苯基)-1,3-二氢-5-异苯并呋喃腈 草酸酯, S-(+)-西酞普兰 草酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21FN2O · C2H2O4
分子量:
414.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001796
traceable to USP 1249406
API 家族
escitalopram
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
InChI 密鑰
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
基因資訊
human ... SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
草酸右旋西酞普兰是一种具有高度选择性的5-羟色胺再摄取抑制剂抗抑郁药,,是西酞普兰外消旋双环酞酸酯衍生物的纯S-对映体。它主要开发用于治疗抑郁症和焦虑症。
應用
草酸右旋西酞普兰可用作药物参考标准品,通过高效薄层层析技术和反相高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
右旋西酞普兰是一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI);西酞普兰的S对映体和优对映体。
草酸右旋西酞普兰是一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI);西酞普兰的S对映体和优对映体。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC2085。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stability-indicating RP-HPLC method for the simultaneous determination of escitalopram oxalate and clonazepam.
Kakde B R, et al.
Journal of Chromatographic Science, 51(6), 490-495 (2012)
Development and validation of an RP-HPLC method for the simultaneous determination of Escitalopram Oxalate and Clonazepam in bulk and its pharmaceutical formulations
Bhimanadhuni NC, et al.
International Current Pharmaceutical Journal, 1(8), 193-198 (2012)
Application Of Stability Indicating Hptlc Method For Quantitative Determination Of Escitalopram Oxalate In Pharmaceutical Dosage Form
Mahadik VM, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2(2) (2007)
Simultaneous HPTLC determination of escitalopram oxalate and clonazepam in combined tablets.
Dhavale N, et al.
Chromatographia, 67(5-6), 487-490 (2008)