certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1166309
API 家族
dehydroacetic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
270 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI 密鑰
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
脱氢乙酸是吡喃酮衍生物,通常由碱催化的双烯酮二聚反应合成。用作药品、食品和化妆品中的防腐剂。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
脱氢乙酸可用作药物参考标准品,通过色谱法测定药品、食品和化妆品中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 根据ISO 17034和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记录在分析证书上。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA4498。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F
閃點(°C)
157 °C
其他客户在看
Comparing micellar electrokinetic chromatography and microemulsion electrokinetic chromatography for the analysis of preservatives in pharmaceutical and cosmetic products
Huang HY, et al.
Journal of Chromatography A, 993(1-2), 153-164 (2003)
Simultaneous determination of nine kinds of preservatives in foods by HPLC
Kishi H and Yamada T
Journal of Food Hygiene and Safety, 48(3), 58-63 (2007)
Dehydroacetic acid, triacetic acid lactone, and related pyrones
Advances in Heterocyclic Chemistry, 53, 1-84 (1992)
Simultaneous determination of sorbic acid, dehydroacetic acid and benzoic acid by gas chromatography-mass spectrometry
Kakemoto M
Journal of Chromatography A, 594(1-2), 253-257 (1992)
E Mikami et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(2), 261-267 (2002-04-04)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for simultaneous determination of dehydroacetic acid (DHA), benzoic acid (BA), sorbic acid (SOA) and salicylic acid (SA) was developed for application to cosmetic products. Isocratic reversed-phase HPLC was employed for quantitative analysis using tetra-n-butylammonium