Merck
PHR1013
Supelco
水杨酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-羟基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 775
traceable to Ph. Eur. S020000
traceable to USP 1609002
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
API 家族
salicylic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
水杨酸是重要的制药行业材料,通过乙酰水杨酸的降解制备而成。水杨酸在食品行业中广泛用于生产染料和人造香水。它具有保护皮肤防太阳光损伤的潜在疗效,因而可用于化妆品和医药应用。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
水杨酸可作为药物参考标准品,用于通过荧光分光光度法对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3036。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持