certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1083303
蒸汽密度
3.1 (vs air)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
包裝
ampule of 3x1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
实验方案
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
相关内容
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene