certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1576402
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
25 mmHg ( 20 °C)
API 家族
propyl acetate
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
842 °F
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
包裝
ampule of 3x1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.2 °F - closed cup
閃點(°C)
11.8 °C - closed cup
商品
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
实验方案
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
相关内容
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene