Merck
PHR1310
Supelco
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6
CAS号:
分子量:
78.11
Beilstein:
969212
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to NIST 3000
traceable to USP 1601146
蒸汽密度
2.77 (vs air)
蒸汽壓力
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
1043 °F
expl. lim.
8 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
苯可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂中的苯残留。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织ISO 17034 和国际标准化组织/国际电工委员会 ISO/IEC 17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3166。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
A general static-headspace gas chromatographic method for determination of residual benzene in oral liquid pharmaceutical products.
Liu H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 54(2), 417-421 (2011)
Factors that influence the determination of residual solvents in pharmaceuticals by automated static headspace sampling coupled to capillary GC-MS.
Mulligan KJ and McCauley H
Journal of Chromatographic Science, 33(1), 49-54 (1995)
Matrix media selection for the determination of residual solvents in pharmaceuticals by static headspace gas chromatography.
Urakami K, et al.
Journal of Chromatography A, 1057(1-2), 203-210 (2004)
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
实验方案
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
查看所有结果