Merck
I7513
Sigma-Aldrich
吲哚氧基 β-D-半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO6
分子量:
295.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
>99.5% (TLC)
品質等級
形狀
powder
雜質
≤1 mol/mol acetone
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)