Merck
BP227
盐酸二甲双胍 盐酸盐
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
1,1-二甲双胍 盐酸盐, 盐酸二甲双胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS号:
分子量:
165.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
metformin
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
223-226 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI 密鑰
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
盐酸二甲双胍BP参考标准品设计用于英国药典规定的实验室测试。
还用于以下专论:
  • 二甲双胍片
  • 二甲双胍口服溶液
  • 二甲双胍西格列汀缓释片
  • 二甲双胍缓释片
  • 二甲双胍西格列汀片
  • 生化/生理作用
    二甲双胍是一种降糖药,可以降低血糖水平,提高胰岛素敏感性。 它的代谢作用,包括抑制肝脏糖异生,至少部分是通过激活LKB1-AMPK(AMP活化蛋白激酶)通路介导的。 这一通路的激活也参与了二甲双胍在癌细胞系中的抗增殖和促凋亡作用。
    包裝
    单位数量:100mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制条件。
    象形圖
    Exclamation mark
    訊號詞
    Warning
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)