主要文件
BCR614
聚氯二苯并对二噁英 (PCDD) 和聚氯二苯并呋喃 (PCDF)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
九种自然状态和同位素标记的 PCDD 和共平面 PCDF 溶解于正壬烷中,在氦气密封下包装在棕色玻璃安瓿中。安瓿 S1 到 S7 包含约 1mL 溶液,安瓿 S8 包含约 0.5mL 溶液。溶液 S1-S8 与非认证溶液 S9 一并提供,用于检验色谱分离系统的性能。该套装包括 11 个安瓿,即 S2 一瓶,S4-S9 各一瓶,以及 S1 和 S3 各两瓶。
分析報告
For more information please see:
BCR614
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)