主要文件
28423-U
Supelco
二噁英样品制备套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13111000
NACRES:
NB.21
agency
suitable for EPA 1613
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
一般說明
套装包括所有玻璃器具和连接头。
注意:需要(但不包括)多层硅胶二噁英色谱柱 (28397-U) 和用于"标准型"的双层碳双向管 (28399-U),以及用于"Florisil 型"的预活化 Florisil (48924-U) 和微型空色谱柱(双向管)(28309-U)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)