主要文件
91916
Supelco
电导率标准品
conductivity 30000 μS/cm at 25 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
29700-30300 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Standard for conductivity sensor calibration.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Analysis and Analyzers, 2 (2006)