Key Documents
41303
Supelco
电导率标准品
conductivity 400 μS/cm at 25 °C
别名:
Conductivity Calibration Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Calibration standard for conductivity meter verification.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)