04656
1 of 10
Supelco
COND1412
Conductivity Standard - 1412 μmhos/cm
67233
电导率标准品
51715
COND25
Conductivity Standard - 25 μmhos/cm
06949
06999
03729
51795
56890
59777
analytical standard
100
limited shelf life, expiry date on the label
≤2.5% KCl (T)
2475-2525 μS/cm at 25 °C
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
cleaning productscosmeticsenvironmentalflavors and fragrancesfood and beveragespersonal care
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Warning
Carc. 2 - STOT RE 2
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
06811