Merck
916250
Sigma-Aldrich
氯[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]金(I)
Umicore
别名:
1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基氯化金(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24AuClN2
分子量:
536.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
>300 °C
>300 °C
SMILES 字串
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
[(IMes)AuCl] is a homogeneous catalyst useful for cyclopropanation or carboxylation.
儲存和穩定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法律資訊
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)