Merck
915971
Sigma-Aldrich
辛酸铑(II)二聚体
别名:
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS号:
分子量:
778.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
289-292 °C
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
儲存和穩定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法律資訊
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)