Merck
725455
Sigma-Aldrich
三苯基乙酸铑(II)二聚体
as complex with dichloromethane
别名:
Rh2(TPA)4, Rh2(triphenylacetate)4, 三苯基乙酸铑, 四(三苯基醋酸基)二铑(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
分子量:
1440.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
260-263 °C
SMILES 字串
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
應用
用以下催化剂:
  • 烯丙基氨基甲酸酯的胺化
  • 丙二烯叠氮化,立体选择性地制备环状氨基甲酸酯
  • C-H 键硝基插入
  • 对映选择性环丙烷化
  • 环氧碘化物的制备
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)