Merck
85679
Supelco
硬脂酸
analytical standard
别名:
1-十八碳烷酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, 十八烷酸, 硬脂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COOH
CAS号:
分子量:
284.48
Beilstein:
608585
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 173.7 °C)
化驗
≥98.5%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硬脂酸属于饱和长链脂肪酸,通常存在于动物和植物脂肪中。
應用
该分析标准也可按如下方式使用:
  • 开发一种基于 Vis-NIR 反射光谱的无损检测方法,用于检测 93 个不同食用油样品中的 4 种脂肪酸
  • 大容量注射(LVI)气相色谱-真空紫外光谱法(GC-VUV)同时鉴定和定量血浆样品甲基衍生后的脂肪酸
  • 近红外反射光谱(NIRS)结合改良的偏最小二乘(modified partial least squares,MPLS)和偏最小二乘(partial least squares,PLS)回归法测定 93 个不同向日葵品种葵花籽油的脂肪酸组成
  • 气相色谱-质谱联用技术鉴定和定量各种草药抗糖尿病制剂中的脂肪酸
  • 基于气相色谱-火焰离子化检测(GC-FID)的无衍生方法对油酸和其他相关脂肪酸进行多残留分析
  • 基于超高效液相色谱-质谱(UHPLC)方法的分离、鉴定和测定 8 种不同商业橄榄油样品中的 8 种饱和和不饱和脂肪酸,无需任何样品处理
  • 液相色谱-质谱(LC-MS)方法的开发,用于测量 57 名健康人血浆样本中的 7 种羟基脂肪酸脂肪酸酯(FAHFAs)、4 种脂肪酸和 4 种心血管相关生物标志物
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Influence of stearic acid on cholesterol metabolism relative to other long-chain fatty acids
Grundy MS
American Journal of Clinical Nutrition, 60, 986S-990S (1994)
Handbook of Corrosion Data (1994)
Tracey N Bell et al.
ACS omega, 5(42), 27393-27400 (2020-11-03)
Information contained in the sequences of biological polymers such as DNA and protein is crucial to determining their function. Lipids are not generally thought of as information-containing molecules. However, from a supramolecular perspective, the number of possible combinations of lipids
Stephan Laggai et al.
World journal of hepatology, 5(10), 558-567 (2013-11-02)
To establish a simple method to quantify lipid classes in liver diseases and to decipher the lipid profile in p62/IMP2-2/IGF2BP2-2 transgenic mice. Liver-specific overexpression of the insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein p62/IMP2-2/IGF2BP2-2 was used as a model for
Palle J Pedersen et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3782-3792 (2010-04-22)
The design of retinoid phospholipid prodrugs is described based on molecular dynamics simulations and cytotoxicity studies of synthetic retinoid esters. The prodrugs are degradable by secretory phospholipase A(2) IIA and have potential in liposomal drug delivery targeting tumors. We have