Merck
84033
Supelco
钌AAS标准液
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
别名:
氯化钌(III) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
技術
AAS: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
SMILES 字串
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI 密鑰
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
準備報告
用 RuCl3 和 HCl (~1M) 制备
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)