主要文件
19078
Supelco
铂ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
别名:
ICP Platinum Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
在测定高纯铂中微量元素和周围神经中痕量铂的激光消融电感耦合等离子体质谱法 (LA-ICP-MS) 中,铂标准品可能用作引用标准品。
分析報告
含1 g/L Pt的5 %盐酸溶液(含HNO3痕量),由高纯度Pt金属、盐酸、HNO3和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of trace elements in high-purity platinum by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry using solution calibration.
Becker, J. Sabine; Pickhardt, Carola, and Dietze, Hans-Joachim.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16.6, 603-606 (2001)
Optimization of an ICP-MS assay for the detection of trace levels of platinum in peripheral nerves.
Screnci, D., et al.
Atomic Spectroscopy, 19, 172-175 (1998)