Key Documents
06335
Supelco
钾ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
钾ICP标准品是一种适用于电感耦合等离子体(ICP)技术元素分析的标准品。
分析報告
含 1 g/L 钾的 2% 硝酸溶液,采用高纯度KNO3, HNO3 和水制备
其他說明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)