Merck
73417
Supelco
双酚 A (2,3-二羟基丙基)缩水甘油醚
analytical standard
别名:
2-[4-(2,3-二羟基丙氧基)苯基]-2-[4-(氧化缩水甘油)苯基]丙烷, BADGE-H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26O5
CAS号:
分子量:
358.43
Beilstein:
8276468
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
InChI
1S/C21H26O5/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,22-23H,11-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
NBLIPZBCGXIEFO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
双酚A(2,3-二羟基丙基)缩水甘油醚是双酚A与表氯醇反应的产物。它通常用作制备环氧树脂的基质,环氧树脂可用于涂料和粘合剂。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
其他說明
该标准品用于测定罐头食品中的有毒 BADGE 和衍生物
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bisphenols, Benzophenones, and Bisphenol A Diglycidyl Ethers in Textiles and Infant Clothing
Xue J, et al.
Environmental Science & Technology, 51(9), 5279-5286 (2017)
J E Biles et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(5), 1965-1969 (1999-12-20)
Migration of the diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) to food from can enamels and can pull-top seals is reported. Derivatives of DGEBA are also determined in some foods. Levels of DGEBA in the foods surveyed in this study range
M. Biedermann et al.
Mitteilungen Aus Dem Gebiete Der Lebensmittel-Untersuchung Un Hygiene = Travaux De Chimie Alimentaire Et D'Hygiene, 90, 177-177 (1999)
Amira M El-Kosasy et al.
Journal of chromatographic science, 56(10), 920-932 (2018-07-10)
Gradient reversed-phase high-performance liquid chromatography with photodiode array detection was used for separation, detection and quantification of bisphenol-A-diglycidyl ether (BADGE) and some of its reaction products, namely, BADGE·HCl·H2O, BADGE·H2O and BADGE·2HCl in pure form and in canned foods, where canned