Merck
900198
Sigma-Aldrich
双[4-(氧化缩水甘油)苯基]甲烷
mixture of isomers
别名:
BFDGE, 双酚 F 二缩水甘油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20O4
CAS号:
分子量:
312.36
Beilstein:
5349017
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
>88%
形狀
liquid
mp
43-48 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
InChI 密鑰
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)