Merck
338036
Sigma-Aldrich
新戊二醇二缩水甘油醚
technical grade
别名:
1,3-双(2,3-环氧丙氧基)-2,2-二甲基丙烷, 2,2′-[(2,2-二甲基-1,3-丙二基)双(甲醛)]双[环氧乙烷]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O4
CAS号:
分子量:
216.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
蒸汽密度
>1 (vs air)
形狀
liquid
等效分子量
135-165 g (epoxide)
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
黏度
10-30 mPa.s(25 °C)
bp
103-107 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
新戊二醇二缩水甘油醚(NGDE)是一种低毒性的 环氧分子,其长链末端有两个环氧基侧基。它 具有良好的稳定性、低粘度和交联性质。它 使树脂具有高强度和抗冲击性。它可 作为前体合成用于药物递送、牙科材料、 涂层的水凝胶,以及用于医疗设备和组织工程的粘合剂。还可用作 制备发光设备(如OLED)的固体基质。
應用
新戊二醇二缩水甘油醚可用于:
  • 作为交联剂,制备用于污染物阳离子染料选择性吸附的普鲁兰多糖/聚多巴胺水凝胶。
  • 作为单体,通过阳离子开环聚合反应合成用于锂离子电池的凝胶聚合物电解质
  • 作为前体,通过阳离子和自由基光聚合反应合成混合环氧甲基丙烯酸酯树脂。这些环氧树脂可用作抗腐蚀和装饰涂层。
  • 合成用于制备发光设备的环氧纳米复合材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Conductive shape memory nanocomposites for high speed electrical actuation
Luo X and Mather PT
Soft Matter, 6(10), 2146-2149 (2010)
Photopolymerization of neopentyl glycol diglycidylether and its compositions with 9-(2-oxiranylmethyl) carbazole
Simokaitiene J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 147(1), 55-61 (2002)
Investigation of the reactivity of epoxide monomers in photoinitiated cationic polymerization
Bulut U and Crivello JV
Macromolecules, 38(9), 3584-3595 (2005)
Lucas Vu et al.
Theranostics, 2(12), 1160-1173 (2013-02-06)
A focused library of twenty-one cationic poly(amino ethers) was synthesized following ring-opening polymerization of two diglycidyl ethers by different oligoamines. The polymers were screened in parallel for plasmid DNA (pDNA) delivery, and transgene expression efficacies of individual polymers were compared
Global Trade Item Number
货号GTIN
338036-25G
338036-100ML4061826744246
338036-250ML
338036-500ML4061837751134