化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
InChI 密鑰
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双酚F(BPF)是一种内分泌干扰化合物,它是一种双酚类似物,在消费品生产广泛用作BPA的替代品。BPF还用于多种工业应用,包括罐头的的漆涂料、食品包装、密封剂、牙科复合材料等。
應用
双酚F可用作色谱技术定量测定尿样和环境水样中分析物的分析参考标准品。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Determination of bisphenol A, bisphenol F and their diglycidyl ethers in environmental water by solid phase extraction using magnetic multiwalled carbon nanotubes followed by GC-MS/MS
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 4(1), 291-298 (2012)
Chemosphere, 265, 129051-129051 (2020-12-01)
Bisphenol-S (BPS) and Bisphenol-F (BPF) are current Bisphenol-A (BPA) substitutes. Here we used pancreatic β-cells from wild type (WT) and estrogen receptor β (ERβ) knockout (BERKO) mice to investigate the effects of BPS and BPF on insulin secretion, and the