化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
OC(C=C1)=CC=C1C(C)(CC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTVITOHKHWFJKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双酚 B 是双酚 A 的同类产品,主要用于制造酚醛树脂,并且也是一种潜在的食品污染物。
應用
双酚 B 可用作通过使用原位衍生分散液相微萃取(DLLME)和中心切割气相色谱-质谱(GC-MS)联用法测定液体食品基质和婴儿配方粉和人尿液样品中双酚 B 的参考标准
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Quantification of free and total bisphenol A and bisphenol B in human urine by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) and heart-cutting multidimensional gas chromatography-mass spectrometry (MD-GC/MS).
Cunha SC and Fernandes JO
Talanta, 83(1), 117-125 (2010)
Simultaneous determination of bisphenol A and bisphenol B in beverages and powdered infant formula by dispersive liquid-liquid micro-extraction and heart-cutting multidimensional gas chromatography-mass spectrometry.
Cunha SC, et al.
Food Additives and Contaminants, 28(4), 513-526 (2011)