Merck
52467
Supelco
联苯肼酯
reference material
别名:
N′-(4-甲氧基联苯-3-基)肼羧酸异丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N2O3
分子量:
300.35
Beilstein:
9632665
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)