Merck
33875
Supelco
啶酰菌胺
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-氯- N -(4′-氯联苯-2-基)-烟酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12Cl2N2O
分子量:
343.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
InChI
1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
InChI 密鑰
WYEMLYFITZORAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
啶酰菌胺是一种杀菌剂,属于羧酰胺类杀真菌剂。其作用方式涉及与线粒体中的琥珀酸脱氢酶结合,从而抑制真菌的呼吸作用。
應用
使用超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS / MS)测定水果和蔬菜样品中的啶酰菌胺时,啶酰菌胺可用作参考标准。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Microbial Plant Pathogens: Detection and Management in Seeds and Propagules (2016)
Resistance to boscalid fungicide in Alternaria alternata isolates from pistachio in California.
Avenot FH and Michailides JT
Plant Disease, 91(10), 1345-1350 (2007)
Determination of succinate-dehydrogenase-inhibitor fungicide residues in fruits and vegetables by liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Abad-Fuentes A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(14), 4207-4211 (2015)
Reed M Johnson et al.
PloS one, 8(1), e54092-e54092 (2013-02-06)
Chemical analysis shows that honey bees (Apis mellifera) and hive products contain many pesticides derived from various sources. The most abundant pesticides are acaricides applied by beekeepers to control Varroa destructor. Beekeepers also apply antimicrobial drugs to control bacterial and