Merck
41003
Supelco
反式-2-癸烯酰左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2 -[[(2E)-1-氧-2-十六烯-1-基]氧基] -1-丙胺 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H43NO4
CAS号:
分子量:
397.59
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (LC/MS)
光學活性
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)