Merck
40733
Supelco
反式-2-十四烯酰基左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2 -[[(2E)-1-氧-2-十四烯-1-基]氧基] -1-丙胺 内盐, 反式-2-肉豆蔻酰左旋肉碱, C14:1-肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H39NO4
分子量:
369.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (LC/MS)
光學活性
[α]/D -12±2°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H39NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h15-16,19H,5-14,17-18H2,1-4H3/b16-15+/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
BUBHHSHBKWNLLG-CLHDZIPGSA-N
一般說明
反式-2-十四碳烯酰-L-肉碱属于酰基肉碱类,是一种特定的诊断代谢产物生物标记物,可增加超长链酰基辅酶A脱氢酶(VLCAD)缺乏症,并作为新生儿中长链β-氧化缺陷存在。
應用
反式-2-十四碳烯酰基-L-肉碱可用作以下方面的分析标准品:
  • 使用高效液相色谱-串联质谱法(HPLC/MS/MS)对生物样品中的分析物进行定量分析。
  • 基于芯片的纳米电喷雾源与高分离度质谱法(基于芯片的nanoESI-HRMS)和目标液相色谱-串联质谱法(LC/MS/MS)结合使用对干血斑中的分析物进行定量分析。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Differences between acylcarnitine profiles in plasma and bloodspots
Diekman FE, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 110(1-2), 116-121 (2013)