Merck
95148
Supelco
L-精氨酸琥珀酸 锂盐
analytical standard
别名:
N-{{[(4S)-4-氨基-4-羧基丁基]氨基}亚氨基甲基}-L-天冬氨酸 锂盐, 锂L-精氨酸琥珀酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N4O6 · xLi+
分子量:
290.27 (free acid basis)
Beilstein:
6933810
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤20% water
應用
clinical testing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI 密鑰
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
精氨酸琥珀酸是一种碱性氨基酸,由某些细胞从瓜氨酸、天冬氨酸合成而得,在尿素循环或瓜氨酸-NO循环中可用作精氨酸的前体。该反应是由精氨酸琥珀酸酯合成酶所催化的。精氨酸琥珀酸是柠檬酸循环中通过精氨酸琥珀酸酯裂解酶形成富马酸酯的一种前体。精氨酸琥珀酸裂合酶的缺乏可导致精氨酸琥珀酸裂合酶的缺乏。精氨酸琥珀酸酯(ASA)裂合酶缺乏会导致ASA裂解不良。这会导致细胞中的ASA积聚以及尿液中的ASA过量排泄(精氨琥珀酸尿症)。这种疾病几乎在所有方面都与其他尿素循环缺陷具有相同的特征。ASA裂合酶缺乏的最重要特征是其倾向于在患病个体中引起高氨血症。受影响个体中的ASA肾脏排泄速率几乎等于肾小球滤过率(GFR)。ASA本身是否会因为肝细胞积聚而引起一定程度的毒性尚不可知;这种作用可能有助于解释受影响个体的高氨血症发展。无论如何,该疾病的名称是源于尿液中ASA的快速清除,尽管在血浆中也发现了ASA的水平升高。ASA裂合酶缺乏与高死亡率和高发病率相关。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)