Merck
19945
Supelco
油酰左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲-2-[[(9Z)-1-氧-9-十八碳烯-1-基]氧基]-1-酒石酸盐 内盐, 顺式-9-十八碳烯酰基-L-肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H47NO4
CAS号:
分子量:
425.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -13.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
一般說明
油酰-L-肉碱属于长链酰基肉碱类,L-肉碱的脂肪酰基酯。人们研究了其作为潜在镇痛剂的作用,以及通过 GlyT2 转运蛋白抑制甘氨酸转运的能力。
應用
油酰-L-肉碱在采用液相色谱与质谱联用(LC-MS)技术对生物样品中的分析物进行定量中用作分析参考标准。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Acylcarnitine profiling by low-resolution LC-MS
Meierhofer D
Testing (2019)
Acylcarnitine profiling by low-resolution LC-MS
Meierhofer D
PLoS ONE (2019)
A LC?MS metabolomics approach to investigate the effect of raw apple intake in the rat plasma metabolome
Rago D, et al.
Metabolomics, 9, 1202-1215 (2013)