主要文件
39865
Supelco
钙离子标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L Ca+2 in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
1000 mg/L Ca+2 in nitric acid (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
形式
single component solution
相关类别
一般說明
该认证参考物质(CRM)的生产认证符合 ISO/IEC 17025ISO 17034规定。该CRM可追溯至SI单位kg,并使用来自NMI(如NIST)的一级参考物质进行检测。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
應用
  • 离子色谱法药物分析用钙标准品:钙标准品在确保离子色谱(IC)准确性上发挥重要作用,常用于在药物分析中准确测定钙浓度。作为药物制剂和质量控制的必需品,是制药实验室的关键工具(Remya et al., 2021)。
  • 生物技术研究用高纯度钙参考标准品:在生物技术领域,高纯度钙标准品可用于准确校准生化试验仪器,以准确测量在各种细胞过程和生化研究中起重要作用的钙离子(Ma et al., 2021)。
  • 生化质控的钙IC标准品:在生物化学实验室的离子色谱分析中,钙标准品是确保测钙一致性和可靠性的质控必备品。对于涉及钙信号传导通路及其相关疾病的研究尤其重要(de Munter et al., 2020)。
聯結
请访问 IC 门户 了解更多
分析報告
1000mg/L Ca 溶于 ≤0.1% 的硝酸,用高纯度 CaCO3、HNO3 和 水制备
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nicole A P van Gestel et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 30(8), 94-94 (2019-08-16)
Clinically, S53P4 bioactive glass (BAG) has shown very promising results in bone infection treatment, but it is also known to degrade very slowly in vivo. To evaluate which mechanisms (cellular or dissolution) can play a role in the degradation of