Key Documents
43147
Supelco
溴离子标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L bromide in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L bromide in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
single component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034进行生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
溴化物标准溶液已被用于使用离子色谱法对水样中存在的溴阴离子进行测定。 它还被用作标准溶液,在快速离子色谱法(使用十二烷基二甲基溴化铵包覆的十八烷基甲硅烷基类型柱)中,用于测定海水样品中存在的溴离子。
聯結
访问 IC 门户网 了解更多
分析報告
水中 Br- 含量为 1000mg/L,由高纯度 NaBr 和 水制备。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of fluoride, chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate and sulfate in aqueous solutions at 10? 9 to 10? 8% level by ion chromatography
Kapinus.N.E, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 800, 321-323 (2004)
Fast ion chromatography of common inorganic anions on a short ODS column permanently coated with didodecyldimethylammonium bromide
Connolly D and Paull B
Journal of Chromatography A, 953, 299-303 (2002)