Key Documents
19399
Supelco
硝酸/吡啶羧酸溶液
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NB.21
品質等級
品質
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
17 mM Dipicolinic acid in H2O
17 mM HNO3 in H2O
技術
ion chromatography: suitable
一般說明
该浓缩洗脱液已经过应用测试。准确含量和有效期请见证书。
應用
Metrohm IC应用说明AN-C-173:路边雪中的阳离子
Metrohm IC 应用说明AN-C-145: 采用 940 Professional IC Vario和直接电导检测测定微量铵和过量钠
Metrohm IC 应用说明AN-C-142: 大容量Metrosep C 6分离柱上标准阳离子的分离
注意
在低于室温的储存条件下可能形成沉淀。
聯結
浏览 IC 门户 了解更多
準備報告
为制备这种CRM,仅可使用最高纯度的材料。
分析報告
HNO3 17 mM和二吡啶甲酸17 mM水溶液
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)