Merck
38753
Supelco
双酚AP
analytical standard
别名:
4,4′-(1-苯乙基)双酚, 双酚 AP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(C6H5)(C6H4OH)2
CAS号:
分子量:
290.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
188-191 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
InChI 密鑰
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双酚AP(BPAP)是双酚A(BPA)的类似物,它是双酚类似物中的内分泌干扰物,也是接触材料中使用最多的产品之一。据报道它具有高于BPA的遗传毒性潜力。
應用
双酚AP可用作定量测定以下物质中分析物的分析参考标准品:
  • 液相色谱-串联质谱(LC-MS / MS)分析尿液样品和饮料
  • 气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析废水。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Determination of bisphenols in beverages by mixed-mode solid-phase extraction and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry
Regueiro J and Wenzl T
Journal of Chromatography A, 1422, 230-238 (2015)
The occurrence and source identification of bisphenol compounds in wastewaters
Cesen M, et al.
The Science of the Total Environment, 616, 744-752 (2018)
Genotoxic potentials and related mechanisms of bisphenol A and other bisphenol compounds: a comparison study employing chicken DT40 cells
Lee S, et al.
Chemosphere, 93(2), 434-440 (2013)
Henry J Eichman et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(20), 1773-1778 (2017-08-03)
Human health concerns have arisen for common bisphenols (BPA and BPS) as well as new structural analogs. While native sulfone bisphenols and sulfone-derivatized bisphenols are amenable to electrospray ionization (ESI), alternative ionization methods such as atmospheric pressure chemical ionization (APCI)