Merck
32545
Supelco
芬苯达唑砜-d3
VETRANAL®, analytical standard
别名:
(5-苯磺酰基-1H-苯并咪唑-2-基)氨基甲酸甲基-d3酯, 甲基-d3 5-(苯磺酰基)-2-苯并咪唑氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15D3H10N3O4S
分子量:
334.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
InChI 密鑰
UAFDGCOOJPIAHN-FIBGUPNXSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)