品質等級
mp
147 °C (dec.) (lit.)
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
mycobacteria
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI 密鑰
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
基因資訊
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 研究其对草原田鼠(Prairie Voles)伴侣偏好的影响
- 研究其对大鼠理毛行为的影响
- 采用微量肉汤稀释法测定其对48种多耐药结核病(MDR-TB)分离物的最低抑菌浓度(MIC)
- 采用行为分析研究其对自闭症小鼠模型的影响
生化/生理作用
作用于 NMDA 谷氨酸能受体的甘氨酸调节位点的部分激动剂;抗革兰氏阴性细菌的抗生素。
干预方式:D-Ala转运干预。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2