About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H4ClN5
CAS号:
分子量:
148.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>320 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
FVFVNNKYKYZTJU-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3