主要文件
20434
Supelco
SNOOP® 泄漏检测仪
8 oz. (236 mL) bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
技術
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
即使在微量泄漏和垂直表面上,持续的气泡也能产生影响。柔性检视管可延伸至难以触及的区域。不含氯、脂肪族胺类或铵盐化合物。干燥清洁,不会染色。
其他說明
与体积(气泡)流量计仪器使用。也可用于检查气体输送系统管道是否泄漏。不建议在毛细管GC系统的上游使用(首选电子检漏仪)。
法律資訊
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)