Merck
435546
Sigma-Aldrich
甲基环氧乙烷与 1,2,-乙二胺和环氧乙烷的聚合物
别名:
Tetronic 904型
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2N[(-CH2CH2O-)x[-CH2CH(CH3)O-]yH]2]2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
suspension
品質等級
表面張力
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
黏度
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
21 °C (DSC at peak)
轉變溫度
cloud point 71-75 °C
密度
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
SMILES 字串
N(CCN(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C)(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
InChI 密鑰
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
末端仲四羟基官能化低聚物。
應用
软硬表面兼用型清洁剂,涂料和水处理用消泡剂。金属加工润滑剂、消泡助剂以及用于线性和交联聚酯及聚氨酯的扩链剂。
特點和優勢
表面活性取决于 EO/PO 比。相对于 Pluronic® 表面活性剂而言,起泡更少、消泡更强且胶凝化趋势更低。末端仲羟基比 Pluronic® 表面活性剂中的伯羟基具有更低的反应性和酸度。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>482.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 250 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ivana Gavrilović et al.
Drug testing and analysis, 13(3), 709-719 (2020-10-08)
Quality assurance schemes for drug-screening programmes require access to large quantities of biological matrices for reference or control samples. This presents problems when the availability of a matrix, such as oral fluid (OF) for screening or for confirmatory purposes, limits