Merck
459003
Sigma-Aldrich
聚乙烯-block-聚(乙二醇)
average Mn ~575
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
分子量
average Mn ~575
成份
ethylene oxide, 20 wt. %
羥值
85 mg KOH/g
轉變溫度
Tm 101 °C (DSC)
溶解度
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
SMILES 字串
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI 密鑰
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
非离子表面活性剂。
非离子表面活性剂。
用于涂料、陶瓷、金属加工液和油墨的乳化剂。润滑剂。脱模剂。增稠剂。
特點和優勢
聚醚片段易受氧化而降解。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2