Merck
14690
Supelco
双环己酮草酰二腙
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
别名:
Cuprizon, 新铜试剂, 草酰双(环己基亚肼)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N4O2
CAS号:
分子量:
278.35
Beilstein:
2388004
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.0% (N)
≥99.0%
形狀
powder
品質
for spectrophotometric det. of Cu
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
210-214 °C (lit.)
210-214 °C
SMILES 字串
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI 密鑰
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cuprizone[双(环己酮)恶二氢腙]是一种物理上不稳定的化合物,是一种公认的神经毒性剂。
應用
为了研究胼胝体中髓鞘再生的病理生物学,使用Cuprizone[双(环己酮)恶二氢腙]在中枢神经系统中进行毒性脱髓鞘,以研究人类脱髓鞘疾病,如多发性硬化症。 它还可用于研究神经炎症的组成部分。
其他說明
当存在铜盐时,该配体可以在温水中催化 Ullmann 类 C-N 键合成反应
用于 Cu(II) 的分光光度测定
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
R.K. Rohde
Analytical Chemistry, 38, 911-911 (1966)
Zhu, X., et al.
Synthesis, 23, 3955-3962 (2006)
Cortical demyelination is prominent in the murine cuprizone model and is strain-dependent.
Thomas S
The American Journal of Pathology, 174 (4), 1053-1061 (2008)
The protective role of nitric oxide in a neurotoxicant-induced demyelinating model.
Arnett H
Journal of Immunology, 168 (1), 427-433 (2002)
Cuprizone treatment induces distinct demyelination, astrocytosis, and microglia cell invasion or proliferation in the mouse cerebellum.
Groebe A
Cerebellum, 8 (3), 163-174 (2009)