主要文件
76067
Supelco
TOC 标准品
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±10 mg/L
别名:
Total Organic Carbon Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
等級
analytical standard
agency
according to ISO/CEN EN1484
品質
stabilized
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1000 mg/L±10 mg/L
技術
TOC: suitable
適合性
in accordance for application
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
总有机碳(TOC)是以碳的含量表示有机物总量的一个指标。它是评估水质可能有机污染的关键参数。
應用
本品为分析标准品,可用于校准和验证分析仪器测定饮用水、地下水、地表水、海水和废水中有机碳(TOC)的性能。符合ISO/CEN EN1484标准要求。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1