Merck
07697
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
N-芴甲氧羰基-D-谷氨酸 5-叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27NO6
分子量:
425.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
mp
86-96 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI 密鑰
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)