Merck
47481
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-D-缬氨酸, Fmoc-D-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
CAS号:
分子量:
339.39
Beilstein:
6489548
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
143-144 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI 密鑰
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts