所有图片(4)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25NO6
CAS号:
分子量:
411.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
white to beige
mp
146-151 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
N([C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
772011-25G | 4061833552308 |
772011-1G | 4061826654712 |
772011-5G | 4061833340653 |