Merck
05190
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸叔丁酯 盐酸盐
≥99.0% (AT)
别名:
(S)-2-Aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, L-Ala-OtBu·HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS号:
分子量:
181.66
Beilstein:
3562140
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
168-175 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)